Learn More
Sulfato de sodio decahidrato, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10760775 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tamaño de la unidad:
1 KG
2.50 KG
25 KG
250 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10760775 250 g Frasco de plástico 250 GR
10128043 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10403415 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
13498328 25 kg Tambor de fibra 25 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10760775 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 125012500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7727-73-3 | Na2O410H2O | 322.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7727-73-3
Fórmula molecular Na2O410H2O
Peso molecular (g/mol) 322.2
Número MDL MFCD00149189
Clave InChI RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
PubChem CID 62649
ChEBI CHEBI:32586
Nombre IUPAC disodio; sulfato; decahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium sulfate decahydrate
Punto de fusión 884.0°C
Color Blanco
pH 5.2 to 9.2 (5% soln.)
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 250 g
Fórmula lineal Na2SO4·10H2O
Fieser 01,1103
Índice Merck 14,868
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.2
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado Extra puro
Envase Frasco de plástico