Learn More
Sulfato de sodio decahidrato, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10162780 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10162780 1 kg Jarra para polvos de plástico 1 KG
1 options
Código de producto. 10162780 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/6520/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 884°C
CAS 7727-73-3
Color Blanco
pH 5.2 to 9.2
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular H20Na2O14S
Número MDL 149189
Sinónimo sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
Clave InChI RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Nombre IUPAC disodio; sulfato; decahidrato
Peso molecular (g/mol) 322.186
PubChem CID 62649
ChEBI CHEBI:32586
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.2g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico