Learn More
Sulfato de sodio decahidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10528450 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10528450 500 g 500 GR
10418420 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10528450 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/6560/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Sulfato sódico decahidrato, certificado AR para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7727-73-3
Fórmula molecular H20Na2O14S
Peso molecular (g/mol) 322.186
Número MDL 149189
Clave InChI RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
PubChem CID 62649
ChEBI CHEBI:32586
Nombre IUPAC disodio; sulfato; decahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Punto de fusión 884°C
Color Blanco
pH 5.2 to 9.2
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.2g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo