Learn More
Sodium Sulfate Decahydrate, ACS Reagent, ≥99%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15685420 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15685420 500 g Poly Bottle 500 g
15675420 100 g Poly Bottle 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15685420 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 403008500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reactivo ACS, ≥99,0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7727-73-3
Fórmula molecular H20Na2O14S
Peso molecular (g/mol) 322.186
Número MDL MFCD00149189
Clave InChI RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
PubChem CID 62649
ChEBI CHEBI:32586
Nombre IUPAC disodio; sulfato; decahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium sulfate decahydrate
Punto de fusión 32.4°C
Color Incolora
pH 5 to 7
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Na2SO4 · 10H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.2g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Envase Poly Bottle
Aspecto Crystalline
Densidad 1.46g/mL at 25°C