Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulfato de sodio decahidrato, 99 %, para bioquímica
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium sulfate decahydrate |
| Punto de fusión | 884.0°C |
| Cantidad | 2.5 kg |
| Envase | Frasco de plástico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Fórmula lineal | Na2SO4·10H2O |
| Información de solubilidad | Clear colorless |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 322.2 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
| Grado | Bioquímica |