Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulfato de sodio decahidrato, 99 %, para bioquímica
Código de producto. 12645127 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12645127 500 g Frasco de plástico 500 GR
12672936 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12645127 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 447935000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7727-73-3 | Na2O410H2O | 322.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7727-73-3
Fórmula molecular Na2O410H2O
Peso molecular (g/mol) 322.2
Clave InChI RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
PubChem CID 62649
ChEBI CHEBI:32586
Nombre IUPAC disodio; sulfato; decahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium sulfate decahydrate
Punto de fusión 884.0°C
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal Na2SO4·10H2O
Información de solubilidad Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.2
Porcentaje de pureza 99%
Grado Bioquímica
Envase Frasco de plástico