Learn More
Sulfato de sodio decahidrato, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15264864 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
5 KG
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15264864 5 kg Tambor de plástico 5 KG
15244864 1 kg Frasco de plástico 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15264864 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 451100050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7727-73-3 ∣ Na2O4S·10H2O ∣ 322.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7727-73-3
Fórmula molecular Na2O4S·10H2O
Peso molecular (g/mol) 322.2
Clave InChI RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
PubChem CID 62649
ChEBI CHEBI:32586
Nombre IUPAC disodio; sulfato; decahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium sulfate decahydrate
Punto de fusión 884.0°C
Forma física Crystalline Powder and/or Crystals
Cantidad 5 kg
Envase Tambor de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal Na2SO4·10H2O
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 322.2
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica