Learn More
Sodium Sulfate Decahydrate, 97%, Reagent grade, Honeywell™
Tienda Solstice Research Chemicals ProductosDescripción
- ≥95 % para el uso general en laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Sulfate Decahydrate |
| Punto de fusión | 32.4°C |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula lineal | Na2SO4 · 10H2O |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 322.2g/mol |
| Porcentaje de pureza | 97% |
| Grado | Reactivo |
| Envase | Poly Bottle |
| Mostrar más |