Learn More
Sulfato de sodio anhidro, para análisis de residuos, Distol™, Fisher Chemical
Código de producto. 10397791 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10397791 1 kg Jarra para polvos de plástico 1 KG
1 options
Código de producto. 10397791 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/6660/60
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.72€
    67.00€ / 1 Kg
    Ahorro 10.72€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Especificaciones
Punto de fusión 884 °C
CAS 7757-82-6
Color Blanco
pH Desde 5 hasta 8
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Envase Jarra para polvos de plástico
Fórmula molecular Na2O4S
Número MDL MFCD00003504
Sinónimo sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
Clave InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC sulfato de disodio
Peso molecular (g/mol) 142.04
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
Formula Weight (peso de la fórmula) 142,04g/mol