Learn More
Sulfato de sodio, anhidro, polvo, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Código de producto. 14865511 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
14865511 500 g Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 500 g
14885511 2.5 kg Frasco de vidrio ámbar de boca ancha 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 14865511 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 389801
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
CAS 7757-82-6
Fórmula molecular Na2O4S
Peso molecular (g/mol) 142.04
Número MDL MFCD00003504
Clave InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
Nombre IUPAC disodio; sulfato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Sulfate
Nombre de nota Anhydrous
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.04
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Gravedad específica 1L = 2.68kg