Learn More
Sulfato de sodio, anhidro p., Chem Lab
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | 888 °C |
| CAS | 7757-82-6 |
| Color | Incolora |
| Forma física | Sólido |
| Cantidad | 5 kg |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | > 99% |
| Fórmula molecular | Na2O4S |
| Número MDL | MFCD00003504 |
| Clave InChI | PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O |
| Mostrar más |