Learn More
Sulfato de sodio, anhidro, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10204070 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
3 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
3 Kg
5 Kg
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
10204070 5 kg 5 Kg
10204690 500 g 500 GR
10635892 3 kg 3 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10204070 Supplier Fisher Chemical Supplier No. S/6640/65
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
Na2O4S, número CAS-7757-82-6, sulfato de disodio, sulfato disódico, escoria salina, sulfato de sodio, sulfato de sodio 2:1, sulfato de sodio anhidro, sulfato sódico, anhidro, sulfato sódico, sal de disodio de ácido sulfúrico, thenardita, 5 kg, CHEBI:32149, blanco, 142,04 g/mol, PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7757-82-6
Fórmula molecular Na2O4S
Peso molecular (g/mol) 142.04
Número MDL MFCD00003504
Clave InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Punto de fusión 884 °C
Color Blanco
pH Desde 5 hasta 8
Forma física Sólido
Cantidad 5 kg
Envase Jarra de plástico para polvo
Nombre IUPAC sulfato de disodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 142,04g/mol