Learn More
Sulfato de sodio, anhidro, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10746292 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 KG
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10746292 1 kg Jarra de plástico para polvo 1 KG
1 options
Código de producto. 10746292 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/6650/60
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.90€
    31.10€ / 1 Kg
    Ahorro 55.80€
    64% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
1 kg, Jarra de plástico para polvo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de fusión 884 °C
CAS 7757-82-6
Color Blanco
pH Desde 5 hasta 8
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular Na2O4S
Número MDL MFCD00003504
Sinónimo sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
Clave InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC disodio; sulfato
Peso molecular (g/mol) 142.04
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
Formula Weight (peso de la fórmula) 142,04g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo