Learn More
Sulfato de sodio, anhidro, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10180182 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
5 kg
Tamaño de la unidad:
5 KG
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10180182 5 kg 5 KG
10520872 500 g 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10180182 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/6650/65
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
CAS 7757-82-6
Fórmula molecular Na2O4S
Peso molecular (g/mol) 142.04
Número MDL MFCD00003504
Clave InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Punto de fusión 884 °C
Color Blanco
pH Desde 5 hasta 8
Forma física Sólido
Cantidad 5 kg
Nombre IUPAC disodio; sulfato
Formula Weight (peso de la fórmula) 142,04g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo