Learn More
Sulfato de sodio, anhidro, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11413970
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11413970 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 11413970 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19890.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
El sulfato de sodio, anhidro se utiliza principalmente para secar disolventes no acuosos mediante la eliminación de trazas de agua. Se utiliza como agente de refinado para el vidrio fundido, como agente nivelador en el procesamiento textil y como relleno en detergentes. También se utiliza en el proceso Kraft para la producción de la pulpa del papel, ventanas de descongelación, fabricación de almidón, vidrio y jabón.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfato de sodio anhidro se utiliza principalmente para secar disolventes no acuosos mediante la eliminación de trazas de agua.Se utiliza como agente de refinado para el vidrio fundido, como agente nivelador en el procesamiento textil y como relleno en detergentes.También se utiliza en el proceso Kraft para la producción de pulpa de papel, para descongelar las lunas, para la fabricación de almidón, vidrio, y jabón.
Solubilidad
Soluble en agua, glicerol y yoduro de hidrógeno.Insoluble en etanol y muchos disolventes orgánicos.
Notas
El sulfato de sodio anhidro es higroscópico en la naturaleza y absorbe la humedad, convirtiéndose en la forma hidrata.La forma hidrata, al calentarse, se convierte de nuevo en forma anhidra.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium sulfate
Punto de fusión 884°C
Nombre de nota anhydrous
CAS 7757-82-6
Cantidad 500 g
Olor Odorless
Índice de refracción 1.484
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.68
Fórmula molecular Na2O4S
Fórmula lineal Na2SO4
Número MDL MFCD00003504
Índice Merck 14,8680
Sinónimo sodium sulfate, sulfato de disodio, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous
Información de solubilidad Soluble aq. soln.,glycerol and hydrogen iodide. Insoluble in ethanol and many organic solvents.
Clave InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC sulfato de disodio
Peso molecular (g/mol) 142.04
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.04
Porcentaje de pureza 99%