Learn More
Sulfato de sodio, anhidro, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
El sulfato de sodio, anhidro se utiliza principalmente para secar disolventes no acuosos mediante la eliminación de trazas de agua. Se utiliza como agente de refinado para el vidrio fundido, como agente nivelador en el procesamiento textil y como relleno en detergentes. También se utiliza en el proceso Kraft para la producción de la pulpa del papel, ventanas de descongelación, fabricación de almidón, vidrio y jabón.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium sulfate |
| Punto de fusión | 884°C |
| Nombre de nota | Anhydrous |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo/trozos |
| Cantidad | 5 g |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Fórmula lineal | Na2SO4 |
| Índice Merck | 14,8680 |
| Información de solubilidad | Soluble in water,glycerol and hydrogen iodide. Insoluble in ethanol and many organic solvents. |
| Mostrar más |