Learn More
Melford Sodium Sulfate, Anhydrous
Código de producto. 30018808
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30018808 1 kg 1 Kg
30018809 500 g 500 g
30018810 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30018808 Proveedor Melford N.º de proveedor S251501000.0
Fine white granular form.
Fine white granular form. Store at room temperature.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Sulfate, Anhydrous
CAS 7757-82-6
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular Na2SO4
Grado ACS