Learn More
Sulfato de sodio, reactivo ACS, polvo anhidro, Solstice
Código de producto. 15662390 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
12 Kg
2.50 Kg
25 g
5 Kg
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15662390 500 g 500 g
15652390 25 g 25 g
15632390 1 kg 1 Kg
15642390 2.5 kg 2.50 Kg
15672390 5 kg 5 Kg
15622390 12 kg 12 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15662390 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 238597500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.00€
    33.92€ / 500 g
    Ahorro 6.08€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Reactivo ACS, anhidro, polvo, ≥ 99.0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7757-82-6
Fórmula molecular Na2O4S
Peso molecular (g/mol) 142.04
Número MDL MFCD00003504
Clave InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
Nombre IUPAC disodio; sulfato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Sulfate
Forma física Polvo anhidro
Cantidad 500 g
Densidad 2,68g/mL a 25 °C
Fórmula lineal Na2SO4
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 142,04g/mol
Porcentaje de pureza ≥99 %
Grado Reactivo ACS