Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulfato de sodio, 99 %, para bioquímica, anhidro
Código de producto. 12625127 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12625127 500 g 500 GR
12652936 2.5 kg 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12625127 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 447925000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7757-82-6 | Na2O4S | 142.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7757-82-6
Fórmula molecular Na2O4S
Peso molecular (g/mol) 142.04
Número MDL MFCD00003504
Clave InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
Nombre IUPAC disodio; sulfato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición >1700.0°C
Nombre del producto químico o material Sodium sulfate
Punto de fusión 884.0°C
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal Na2SO4
Índice Merck 15,8809
Información de solubilidad (10% in water) Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.04
Porcentaje de pureza 99%
Grado Bioquímica
Envase Frasco de plástico