Learn More
Sulfato sódico, +99 %, para análisis, polvo, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10702934 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 KG
2.50 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10702934 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
10441261 500 g Frasco de plástico 500 GR
15149243 10 kg Tambor de plástico 10 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10702934 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 218750025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.50€
    83.00€ / 2.5 Kg
    Ahorro 5.50€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7757-82-6 | Na2O4S | 142.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7757-82-6
Fórmula molecular Na2O4S
Peso molecular (g/mol) 142.04
Número MDL MFCD00003504
Clave InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición >1700.0°C
Nombre del producto químico o material Sodium sulfate
Punto de fusión 884.0°C
Nombre de nota 99%, p.a.
Color Blanco
pH 5 to 8 (5% soln. at 20°C)
Forma física Polvo cristalino fino
Cantidad 2.5 kg
Pérdida por ignición 0.5% max. (800°C)
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Información de descomposición Decomposition Information: >890°C
Densidad 2.68
Fórmula lineal Na2SO4
Fieser 01,1103
Índice Merck 15, 8809
Información de solubilidad Solubility in water: 185g/L. Other solubilities: soluble in glycerol and hydrogen iodide,insoluble in alcohol
Nombre IUPAC sulfato de disodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.04
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica