Learn More
Sulfato sódico, +99 %, para análisis, polvo, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10441261 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 KG
2.50 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10441261 500 g Frasco de plástico 500 GR
10702934 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
15149243 10 kg Tambor de plástico 10 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10441261 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 218755000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.30€
    24.65€ / 500 g
    Ahorro 4.65€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 7757-82-6 | Na2O4S | 142.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7757-82-6
Fórmula molecular Na2O4S
Peso molecular (g/mol) 142.04
Número MDL MFCD00003504
Clave InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sulfato de sodio, sulfato de disodio, escoria salina, thenardita, sulfato de sodio, anhidro, sulfato sódico, sal de disodio de ácido sulfúrico, sulfato de sodio 2:1, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición >1700.0 °C
Nombre del producto químico o material Sulfato de sodio
Punto de fusión 884.0 °C
Nombre de nota 99 %, p.a.
Color Blanco
pH De 5 a 8 (5 % de solución a 20 °C)
Forma física Polvo cristalino fino
Cantidad 500 g
Pérdida por ignición 0.5 % máx. (800 °C)
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+ %
Información de descomposición Información de descomposición: >890 °C
Densidad 2.68
Fórmula lineal Na2SO4
Fieser 01,1103
Índice Merck 15, 8809
Información de solubilidad Solubilidad en agua: 185 g/l. Otras solubilidades: soluble en glicerol y yoduro de hidrógeno, insoluble en alcohol
Nombre IUPAC disodio; sulfato
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.04
Porcentaje de pureza ≥99 %
Grado Analítica