Learn More
Sulfato de sodio, +99 %, para análisis, cristalino, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10206660 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 KG
2.50 KG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10206660 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10022850 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
10404405 10 kg Tambor de plástico 10 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10206660 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 219260010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.70€
    38.20€ / 1 Kg
    Ahorro 2.50€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 7757-82-6 | Na2O4S | 142.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7757-82-6
Fórmula molecular Na2O4S
Peso molecular (g/mol) 142.04
Número MDL MFCD00003504
Clave InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
Nombre IUPAC disodio; sulfato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición >1700.0°C
Nombre del producto químico o material Sodium sulfate
Punto de fusión 884.0°C
Nombre de nota Anhydrous
Color Blanco
pH 5 to 8 (5% soln. at 20°C)
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 1 kg
Pérdida por ignición 0.5% max.
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Densidad 2.68g/mL
Fórmula lineal Na2SO4
Fieser 01,1103
Índice Merck 15, 8809
Información de solubilidad Solubility in water: 185g/L. Other solubilities: soluble in glycerol and hydrogen iodide, insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.04
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica