Learn More
Sulfato de sodio, +99 %, reactivo ACS, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Spécification
| Punto de ebullición | >1700.0°C |
| Nombre del producto químico o material | Sodium sulfate |
| Punto de fusión | 884.0°C |
| Color | Blanco |
| pH | 5.2 to 9.2 (5% soln. at 25°C) |
| Forma física | Polvo cristalino granulado |
| Cantidad | 10 kg |
| Pérdida por ignición | 0.5% max. |
| Envase | Tambor de plástico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
| Afficher plus |