Learn More
Sulfato de sodio, +99 %, reactivo ACS, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10647961 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 KG
2.50 KG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10647961 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10135553 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
11954231 10 kg Tambor de plástico 10 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10647961 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 424410010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.15€
    40.65€ / 1 Kg
    Ahorro 7.50€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7757-82-6 | Na2O4S | 142.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7757-82-6
Fórmula molecular Na2O4S
Peso molecular (g/mol) 142.04
Número MDL MFCD00003504
Clave InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
Nombre IUPAC sulfato de disodio
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición >1700,0 °C
Nombre del producto químico o material Sodium sulfate
Punto de fusión 884,0 °C
Color Blanco
pH De 5,2 a 9,2 (solución al 5 % a 25 °C)
Forma física Polvo cristalino granulado
Cantidad 1 kg
Pérdida por ignición 0.5% max.
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Información de descomposición Decomposition Information: >890°C
Fórmula lineal Na2SO4
Fieser 01,1103
Índice Merck 15, 8809
Información de solubilidad Solubility in water: 185g/L. Other solubilities: soluble in glycerol and hydrogen iodide, insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.04
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS