Learn More
Sodio sulfanilato hidrato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10396731 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
250 g; frasco de vidrio
Código de producto.
10396731 250 g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10396731 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 346882500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 123333-70-0 | C6H6NNaO3S | 195.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium sulfanilate hydrate
Nombre de nota 97%
CAS 123333-70-0
Punto de fusión 288°C
Color Marrón o rosa a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (on dry substance)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H6NNaO3S
Número MDL MFCD00151043
Cantidad 250 g
Sinónimo sodium sulfanilate hydrate, sodium 4-aminobenzenesulfonate hydrate, sulfanilic acid sodium salt hydrate, 4-aminobenzenesulfonic acid, sodium salt hydrate, sodium 4-aminobenzenesulfonate hydrate 1:1:x, acmc-209aoo, c6h6nso3.na.h2o, sodium4-aminobenzenesulfonatehydrate, p-anilinesulfonic acid sodium
Información de solubilidad Solubility in water: >20g/L
Clave InChI KSVSZLXDULFGDQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].NC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC sodium 4-aminobenzene-1-sulfonate
Peso molecular (g/mol) 195.17
PubChem CID 23672401
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino