Learn More
Hexahidrato de succinato de sodio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11384977 1 kg 1 Kg
11374977 250 g 250 g
11394977 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11384977 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041983.A1
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6106-21-4 | C4H16Na2O10 | 270.142 g/mol
Sodium succinate hexahydrate is used as a tricarboxylic acid cycle (Krebs cycle) supplement in cell culture applications. It is also used as a flavoring agent for food and beverages. It serves as an intermediate for dyes, perfumes, lacquers, photographic chemicals, alkyd resins, plasticizer, metal treatment chemical, vehicle water cooling systems and coatings. Further, it is used to study x-ray crystallography, protein structural analysis, proteomics and optimization reagents. It is utilized to determine the calorimetric and diffractometric evidence for the sequential crystallization of buffer components.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6106-21-4
Fórmula molecular C4H16Na2O10
Peso molecular (g/mol) 270.142
Número MDL MFCD00149117
Clave InChI ZBTUYCUNQBRXOR-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo disodium succinate hexahydrate, sodium succinate hexahydrate, unii-u16qod6c4e, butanedioic acid, disodium salt, hexahydrate, disodium butanedioate hexahydrate, u16qod6c4e, disodium hexahydrate succinate, sodium succinate dibasic hexahydrate, butanedioic acid disodium salt, succinic acid disodium salt hexahydrate
PubChem CID 3083938
ChEBI CHEBI:63686
Nombre IUPAC disodio;butanodioato;hexahidrato
SMILES C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium succinate hexahydrate
Punto de fusión 120°C (in -6H2O)
Color Blanco
Fórmula lineal NaO2CCH2CH2CO2Na·6H2O
Cantidad 1 kg
Beilstein 3921044
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,8679
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.14 (162.05 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%
Forma física cristalino/a/s
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium succinate hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium succinate hexahydrate