Learn More
Sodium stibogluconate, MedChemExpress
Código de producto. 16421526
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16421526 500 mg 500 miligramos
16410679 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16421526 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100595
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Sodium stibogluconate (Stibogluconate trisodium nonahydrate) is a potent inhibitor of protein tyrosine phosphatase. Sodium stibogluconate inhibits 99% of SHP-1, SHP-2 and PTP1B activity at 10, 100, 100 μg/mL, respectively.
Sodium stibogluconate (Stibogluconate trisodium nonahydrate) is a potent inhibitor of protein tyrosine phosphatase. Sodium stibogluconate inhibits 99% of SHP-1, SHP-2 and PTP1B activity at 10, 100, 100 μg/mL, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium stibogluconate
Forma física Solid
CAS 16037-91-5
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H38Na3O26Sb2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo Stibogluconate trisodium nonahydrate
Información de solubilidad H2O : 3 mg/mL (3.29 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : 1 mg/mL (1.10 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=[Sb](O[C@]1([H])[C@H](O)CO)(O[C@@H](C(O)=O)[C@H]1O)O[Sb](O[C@]2([H])[C@H](O)CO)(O[C@@H](C(O)=O)[C@H]2O)=O.[9H2O].[3Na]
Peso molecular (g/mol) 910.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 910.9
Porcentaje de pureza 98.0%