Learn More
Estearato de sodio, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Sodium Stearate |
| CAS | 822-16-2 |
| Fórmula molecular | C18H35NaO2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Sodium Stearate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H36O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio; octadecanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 306.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.2535 |