Learn More
Estearato de sodio, TRC
Código de producto. 30409337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30409337 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30409337 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS96005550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Stearate
CAS 822-16-2
Fórmula molecular C18H35NaO2
Cantidad 50 g
Sinónimo Sodium Stearate
Fórmula InChI InChI=1S/C18H36O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-]
Nombre IUPAC sodio; octadecanoato
Peso molecular (g/mol) 306.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.2535