Learn More
Estearato de sodio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480231
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11480231 250 g 250 g
11394597 1 kg 1 Kg
11384597 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11480231 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039648.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 822-16-2 | C18H35NaO2 | 306.466 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 822-16-2
Fórmula molecular C18H35NaO2
Peso molecular (g/mol) 306.466
Número MDL MFCD00036404
Clave InChI RYYKJJJTJZKILX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium stearate, sodium octadecanoate, octadecanoic acid, sodium salt, stearates, stearic acid, sodium salt, prodhygine, flexichem b, stearic acid sodium salt, bonderlube 235, unii-qu7e2xa9tg
PubChem CID 2724691
Nombre IUPAC sodio; octadecanoato
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium stearate
Olor Weak
Cantidad 250 g
Índice Merck 14,8678
Información de solubilidad Slowly soluble in cold water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.46
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium stearate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium stearate