Learn More
Glucolato de almidón sódico, TRC
Código de producto. 30133810
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133810 1 g 1 g
30132743 100 mg 100 miligramos
17997714 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133810 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6669901G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9063-38-1
Sinónimo Carboxymethyl Starch Sodium Salt, Covagel, Crayon B 300P, Deprogel, Emsize CMS 100, Emsize CMS 60, Estarl A 100, Explosol, Explotab, Explotab CL-V, Expotab PCF, F 500 Papeal No. 50, Glycol YS, Glycolys LV, Glycolys Std, KMK-BUR 1, KMK-OK, Kiprogum F 500, LCW Covagel, Libeng, P 5000, Papeal F 500 No. 50, Polvitex Z, Polytex 60, Primojel, Sodium CM-starch, Sodium Carboxymethyl Starch, Solvitose CL, Vivastar P, Vivastar P 3500, Vivastar P 5000, WS 1R, Walocel CRT 100GA, USP Sodium Starch Glycolate Type A
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Starch Glycolate Type A
Cantidad 1 g