Learn More
Patrón de sodio para ICP/MS, grado de Claritas PPT, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 11445998 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
Pakningsstørrelse:
125 ml
Artikelnummer. Cantidad Pakningsstørrelse
11445998 125 mL 125 ml
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11445998 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. CLNA22Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.30€
    125.43€ / 125 ml
    Ahorro 26.87€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Indeholder
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Na1000 μg/ml
Certificeringer
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Overholdelse
Queja de GHS/OSHA
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Sodium Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7440-23-5, 7732-18-5, 7732-18-5
Certificado de análisis Claritas PPT™ El Certificado de Análisis informa de hasta 68 elementos a nivel ppt.
% mín. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis.
% máx. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Fórmula molecular Na
Número MDL MFCD00085307
Técnica Espectroscopía de masas de plasma acoplada de manera inductiva (ICP-MS)
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo de solución Solución patrón
Clave InChI KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Tipo Estándar ICP/ICP-MS
SMILES [Na]
Nombre IUPAC sodio
Solvent or Matrix 2% HNO3
Peso molecular (g/mol) 22.99
PubChem CID 5360545
Cantidad 125 mL
ChEBI CHEBI:26708
Grado ICP/ICP-MS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1000 µg/mL Sodium
Signalord
  • Atención
Farekategori
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Faresætning
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Sikkerhedssætning
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, sodiumfrom sodium carbonate
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.