Learn More
Estándar de sodio: Na+ a 1000 μg/ml en H2O , VHG™
Descripción
Estándar de sodio: Na+ a 1000 μg/ml en H2O
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium |
| CAS | 7440-23-5 |
| Métodos | Cromatografía iónica |
| Nombres de analitos o componentes | Sodium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | Na |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Natrium, Sodio, Sodium metal |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Na |
| SMILES | [Na] |
| Mostrar más |