Learn More
Solución de metal estándar de sodio 1000 ppm, para AAS, solución de HNO3 1 M, Fisher Chemical™
Shop All Fisher Chemical ProductsDescription
Solución metálica estándar de sodio, 1000 ppm, para espectrometría de absorción atómica (AAS), solución HNO3 1M
Specifications
Specifications
| Color | Incolora |
| pH | 1 |
| Cantidad | 100 mL |
| Envase | Frasco de plástico de HDPE |
| Formulario | Líquido |
Safety and Handling
Product Identifier
- Sodium solution 1000 ppm
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid, Sodiumcarbonate