Learn More
Solución metálica estándar de sodio 10 000 ppm, para ICP, solución HNO3 1 M, Fisher Chemical
Código de producto. 10785521 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de plástico de HDPE
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10785521 100 mL Frasco de plástico de HDPE 100 ML
1 options
Código de producto. 10785521 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/8315/05
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Color Incolora
pH 1
Cantidad 100 mL
Envase Frasco de plástico de HDPE
Formulario Líquido
Número MDL 85307
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium solution 10 000 ppm in 1M HNO15
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid, Sodiumnitrate