Learn More
Estándar de sodio para ICP, 1000μ g/ml en 2 % de HCl, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 10709044 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10709044 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 10709044 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor PLNA12X
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Na1000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7440-23-5, 7647-01-0, 7732-18-5
Certificado de análisis El Certificado de Análisis de Garantía informa hasta 30 elementos a nivel ppb.
% mín. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis.
% máx. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Fórmula molecular Na
Número MDL MFCD00085307
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Clave InChI KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Tipo Material de referencia certificado
SMILES [Na]
Nombre IUPAC sodio
Solvent or Matrix 2% HCl
Peso molecular (g/mol) 22.99
PubChem CID 5360545
Cantidad 500 mL
ChEBI CHEBI:26708
Grado Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Concentration    Cat. No.
2-5% HNO3    1000μg/mL    PLNA2-2Y, -2T, -2X    10,000    PLNA2-3Y, -3X
2-5% HCl    1000μg/mL    PLNA1-2X
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio