Learn More
Silicato de sodio, técnico, polvo, Fisher Chemical™
Código de producto. 10070470 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10070470 1 kg Jarra para polvos de plástico 1 KG
1 options
Código de producto. 10070470 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/6400/60
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
1 kg, Jarra de plástico para polvo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de fusión 72 °C
CAS 6834-92-0
Color Blanco
pH 12.6
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular Na2O3Si
Número MDL 3492
Sinónimo metasilicato sódico, silicato de sodio, silicato sódico, siliconato sódico, polisilicato sódico, sesquisilicato sódico, vidrio de silicato sódico, solución de silicato sódico, sodium silicate solution, sodium water glass
Clave InChI NTHWMYGWWRZVTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Nombre IUPAC disodio; dioxido(oxo)silano
Peso molecular (g/mol) 122.062
PubChem CID 23266
ChEBI CHEBI:60720
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.06 g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium silicate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.