Learn More
Selenito de sodio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Selenite |
| CAS | 10102-18-8 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula molecular | 2 Na . O3 Se |
| Sinónimo | Microgan Se, Disodium Selenium Trioxide, Ekosel C-BB, Neoselen Selamin, Selemag, Sodium Selenium Oxide (Na2SeO3), Ekosel C-BB, Disodium Selenite |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2Na.H2O3Se/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2 |
| SMILES | [Na+].[Na+].[O-][Se](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | disodio;selenito |
| Peso molecular (g/mol) | 172.94 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.8808 |