Learn More
Pentahidrato de selecenita sódica, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Selenite Pentahydrate |
| CAS | 26970-82-1 |
| Cantidad | 50 g |
| Fórmula molecular | H10Na2O8Se |
| Sinónimo | Selenious Acid Disodium Salt Pentahydrate, Selenious Acid Disodium Salt Hydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2Na.H2O3Se.5H2O/c;;1-4(2)3;;;;;/h;;(H2,1,2,3);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2 |
| SMILES | O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Se](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | disodio; selenita; pentahidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 263.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 263.9336 |