Learn More
Pentahidrato de selecenita sódica, TRC
Código de producto. 30180139
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180139 100 g 100 g
30180076 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30180139 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS670900100G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26970-82-1
Fórmula molecular H10Na2O8Se
Peso molecular (g/mol) 263.01
Sinónimo Selenious Acid Disodium Salt Pentahydrate, Selenious Acid Disodium Salt Hydrate
Nombre IUPAC disodio; selenita; pentahidrato
SMILES O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Se](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Selenite Pentahydrate
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/2Na.H2O3Se.5H2O/c;;1-4(2)3;;;;;/h;;(H2,1,2,3);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.9336