Learn More
Selenito sódico, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10695882 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10695882 25 g Jarra para polvos de plástico 25 GR
1 options
Código de producto. 10695882 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/6280/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 350°C
CAS 10102-18-8
Color Beige
pH 9
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 25 g
Fórmula molecular Na2O3Se
Número MDL 3489
Sinónimo sodium selenite, disodium selenite, natriumselenit, selenious acid, disodium salt, natriumselenit german, disodium selenium trioxide, unii-hiw548rq3w, selenious acid disodium salt, ccris 1260, hsdb 768
Clave InChI BVTBRVFYZUCAKH-UHFFFAOYSA-L
SMILES [O-][Se](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Nombre IUPAC disodio;selenito
Peso molecular (g/mol) 172.948
PubChem CID 24934
ChEBI CHEBI:48843
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.94g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium selenite
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.