Learn More
Selenito de sodio, anhidro, 99 % mín, normalmente 99,75 % mín. (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11366449
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11366449 100 g 100 g
11376449 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11366449 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012585.22
Solicitar formato a granel o personalizado
En la fabricación de vidrio
In glass manufacturingSodium selenite is used in the manufacture of colorless glass. It acts as an ingredient in some food supplements. It is an animal feed used in pet foods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10102-18-8
Fórmula molecular Na2O3Se
Peso molecular (g/mol) 172.948
Número MDL MFCD00003489
Clave InChI BVTBRVFYZUCAKH-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium selenite, disodium selenite, natriumselenit, selenious acid, disodium salt, natriumselenit german, disodium selenium trioxide, unii-hiw548rq3w, selenious acid disodium salt, ccris 1260, hsdb 768
PubChem CID 24934
ChEBI CHEBI:48843
Nombre IUPAC disodio;selenito
SMILES [O-][Se](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium selenite
Punto de fusión >350°C
Nombre de nota Anhydrous
Color Blanco
pH 9
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Notas del porcentaje del ensayo Normalmente ≤ 99,75 % (base metálica)
Fórmula lineal Na2SeO3
Número UN UN2630
Índice Merck 14,8673
Información de solubilidad Freely soluble in water; Insoluble in alcoholSoluble in water; Insoluble in alcohol and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.94
Porcentaje de pureza ≤99%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium selenite, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH031-En contacto con ácidos libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium selenite