Learn More
Selenito de sodio,∽ 98%, ('Polvo de color blanco a blanquecino), MP Biomedicals
Código de producto. 11456332 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11456332 500 g
11446332 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11456332 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210292890
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 10102-18-8 | Formula: Na2O3Se | Weight: 172.948 g/mol
CAS 10102-18-8
Fórmula molecular Na2O3Se
Peso molecular (g/mol) 172.948
Clave InChI BVTBRVFYZUCAKH-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium selenite, disodium selenite, natriumselenit, selenious acid, disodium salt, natriumselenit german, disodium selenium trioxide, unii-hiw548rq3w, selenious acid disodium salt, ccris 1260, hsdb 768
PubChem CID 24934
ChEBI CHEBI:48843
Nombre IUPAC disodio;selenito
SMILES [O-][Se](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Selenite
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo ∽98%
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.9