Learn More
Selenito de sodio,∽ 98%, ('Polvo de color blanco a blanquecino), MP Biomedicals
Código de producto. 11446332 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11446332 100 g
11456332 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11446332 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210292880
CAS 10102-18-8
Fórmula molecular Na2O3Se
Peso molecular (g/mol) 172.948
Clave InChI BVTBRVFYZUCAKH-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium selenite, disodium selenite, natriumselenit, selenious acid, disodium salt, natriumselenit german, disodium selenium trioxide, unii-hiw548rq3w, selenious acid disodium salt, ccris 1260, hsdb 768
PubChem CID 24934
ChEBI CHEBI:48843
Nombre IUPAC disodio;selenito
SMILES [O-][Se](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Selenite
Color Blanco
Forma física Powder
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo ∽98%
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.9