Learn More
Seleniuro de sodio, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11303228
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11303228 1 g 1 g
11393218 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11303228 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036187.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1313-85-5 | Na2Se | 124.951 g/mol
Sodium selenide is used in paper and pulp industry, for kraft process followed by photographic industry to prevent developer solutions. It finds application as a bleaching agent in textile industry, sulfur dyes and detergents. It is also used to impart color to glass, glazes and enamels. Further, it acts as a decolorizer of glass due to neutralization of greenish tint produced by iron (ferrous) compounds. It plays an important role to prepare organoselenium compounds by reacting with alkyl halides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1313-85-5
Fórmula molecular Na2Se
Peso molecular (g/mol) 124.951
Número MDL MFCD00014240
Clave InChI VPQBLCVGUWPDHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium selenide, disodium selenide, disodium monoselenide, unii-1fek1k7wce, disodium selandiide, 1fek1k7wce, sodiumselenide, disodium selenium 2-, parent
PubChem CID 73973
ChEBI CHEBI:77773
Nombre IUPAC disodio;selenio(2-)
SMILES [Na+].[Na+].[Se-2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium selenide
Punto de fusión >875°C
Color Gris a rosa
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8% (metals basis)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3283
Índice Merck 14,8672
Información de solubilidad Soluble in ethanol and liquid ammonia. Slightly soluble tetrahydrofuran.
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.94
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado ACS
Sensibilidad Air and moisture sensitive; Hygroscopic
Densidad 2.625 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium selenide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium selenide