Learn More
Selenato de sodio, Purum pa, ≥ 98,0% (T), Honeywell™
Código de producto. 15646870
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15646870 100 g 100 g
15656870 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15646870 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 71948100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Purum p.a., ≥98,0 % (T)
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13410-01-0
Fórmula molecular Na2O4Se
Peso molecular (g/mol) 188.95
Número MDL MFCD00003490
Clave InChI MHQOTKLEMKRJIR-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium selenate, disodium selenate, natriumseleniat, selenic acid, disodium salt, caswell no. 791, natriumseleniat german, sel-tox sso2 and ss-20, unii-5dqp25600a, selenic acid h2seo4 , disodium salt, ccris 1259
PubChem CID 25960
ChEBI CHEBI:77775
Nombre IUPAC disodio; selenato
SMILES [Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium selenate
Nombre de nota Purum p.a., ≥98.0% (T)
% máx. CAS ≤100.0000%
Cantidad 100 g
Fórmula lineal Na2SeO4
Número UN UN2630
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.94
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado purum p.a.
Envase Frasco de polietileno
Densidad 3.213 g/cm3