Learn More
Selenato de sodio, MP Biomedicals
Código de producto. 11422085 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Código de producto. Cantidad
11422085 50 g
1 options
Código de producto. 11422085 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0520364950
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Selenate
CAS 13410-01-0
Cantidad 50 g
Fórmula molecular Na2O4Se
Número MDL MFCD00003490
Sinónimo sodium selenate, disodium selenate, natriumseleniat, selenic acid, disodium salt, caswell no. 791, natriumseleniat german, sel-tox sso2 and ss-20, unii-5dqp25600a, selenic acid h2seo4 , disodium salt, ccris 1259
Clave InChI MHQOTKLEMKRJIR-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC selenato disódico
Peso molecular (g/mol) 188.95
PubChem CID 25960
ChEBI CHEBI:77775
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.94