Learn More
Hidrato de selenato de sodio, TRC
Código de producto. 30419535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30419535 250 mg 250 miligramos
30419035 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30419535 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS224760250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Selenate Hydrate
CAS 10102-23-5
Cantidad 250 mg
Fórmula molecular 10 H2 O . 2 Na . O4 Se
Sinónimo Sodium Selenate Hydrate, Sodium Selenate (Na2SeO4) Decahydrate
Fórmula InChI InChI=1S/2Na.H2O4Se.10H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);10*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;/p-2
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Se](=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC disodio;selenato;decahidrato
Peso molecular (g/mol) 369.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.981