Learn More
Hidrato de selenato de sodio, TRC
Product Code. 30427752
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Unit Size:
500 miligramos
Product Code. Cantidad Unit Size
30427752 500 mg 500 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30427752 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCS224760500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Sodium Selenate Hydrate
CAS 10102-23-5
Cantidad 500 mg
Fórmula molecular 10 H2 O . 2 Na . O4 Se
Sinónimo Sodium Selenate Hydrate, Sodium Selenate (Na2SeO4) Decahydrate
Fórmula InChI InChI=1S/2Na.H2O4Se.10H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);10*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;/p-2
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Se](=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC disodio;selenato;decahidrato
Peso molecular (g/mol) 369.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.981