Learn More
Selenato de sodio decahidrato, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11316479
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11316479 25 g 25 g
11326479 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11316479 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014239.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10102-23-5 | H20Na2O14Se | 369.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10102-23-5
Fórmula molecular H20Na2O14Se
Peso molecular (g/mol) 369.10
Número MDL MFCD00149174
Clave InChI TYVNFQRMDPFYPC-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium selenate decahydrate, unii-0cjn4029eb, disodium decahydrate selenate, disodium selenate decahydrate, acmc-1c452, sodium selenate decahydrate, technical grade, selenic acid, disodiumsalt, decahydrate 9ci, sodium selenate decahydrate trace metals basis
PubChem CID 202320
Nombre IUPAC disodio;selenato;decahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium selenate decahydrate
Punto de fusión 35°C (decomposition)
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (metals basis)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN2630
Índice Merck 14,8671
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.09 (188.94 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%
Densidad 1.6 g/mL